Human Slitrk4 peptide (13 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci
PRSI4483PEA 105 EUR InStock
PRSI4483P
Human Slitrk4 peptide (13 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
Slitrk4 peptide is used for blocking the activity of Slitrk4 antibody.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité