Human NIPSNAP peptide (19 aa in the center)
Fournisseur: ProSci
PRSI4537PEA 105 EUR InStock
PRSI4537P
Human NIPSNAP peptide (19 aa in the center)
Protéines et Peptides
NIPSNAP peptide is used for blocking the activity of NIPSNAP antibody.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité