Human AIFM3 peptide (16 aa in the center)
Fournisseur: ProSci
PRSI4541PEA 105 EUR InStock
PRSI4541P
Human AIFM3 peptide (16 aa in the center)
Protéines et Peptides
AIFM3 peptide is used for blocking the activity of AIFM3 antibody.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité