Human EVER2 peptide (14 aa in the center)
Fournisseur: ProSci
PRSI4605PEA 105 EUR InStock
PRSI4605P
Human EVER2 peptide (14 aa in the center)
Protéines et Peptides
EVER2 peptide is used for blocking the activity of EVER2 antibody.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité