Human SAPAP2 peptide (16 aa in the center)
Fournisseur: ProSci
PRSI4625PEA 105 EUR InStock
PRSI4625P
Human SAPAP2 peptide (16 aa in the center)
Protéines et Peptides
SAPAP2 peptide is used for blocking the activity of SAPAP2 antibody.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité