Human Wnt10a peptide (14 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci
PRSI4639PEA 105 EUR InStock
PRSI4639P
Human Wnt10a peptide (14 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
Wnt10a peptide is used for blocking the activity of Wnt10a antibody.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité