Human Nanos1 peptide (17 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci
PRSI4685PEA 105 EUR InStock
PRSI4685P
Human Nanos1 peptide (17 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
Nanos1 peptide is used for blocking the activity of Nanos1 antibody.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité