Human GPVI peptide (18 aa in the center)
Fournisseur: ProSci
PRSI4771PEA 105 EUR InStock
PRSI4771P
Human GPVI peptide (18 aa in the center)
Protéines et Peptides
GPVI peptide is used for blocking the activity of GPVI antibody.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité