Human IL-34 Peptide (13 aa in the center)
Fournisseur: ProSci
PRSI4781PEA 105 EUR InStock
PRSI4781P
Human IL-34 Peptide (13 aa in the center)
Protéines et Peptides
IL-34 peptide is used for blocking the activity of IL-34 antibody.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité