Human ACVR1C peptide (15 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci
PRSI4795PEA 105 EUR InStock
PRSI4795P
Human ACVR1C peptide (15 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
ACVR1C peptide is used for blocking the activity of ACVR1C antibody.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité