Human Aipl1 peptide (18 aa in the center)
Fournisseur: ProSci
PRSI4865PEA 105 EUR InStock
PRSI4865P
Human Aipl1 peptide (18 aa in the center)
Protéines et Peptides
Aipl1 peptide is used for blocking the activity of Aipl1 antibody.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité