Human Dact2 peptide (12 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci
PRSI4859PEA 105 EUR InStock
PRSI4859P
Human Dact2 peptide (12 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
Dact2 peptide is used for blocking the activity of Dact2 antibody.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité