Human MettL7B peptide (13 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci
PRSI4891PEA 105 EUR InStock
PRSI4891P
Human MettL7B peptide (13 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
MettL7B peptide is used for blocking the activity of MettL7B antibody.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité