Human KLRA1 Peptide (13 aa in the center)
Fournisseur: ProSci
PRSI4999PEA 105 EUR InStock
PRSI4999P
Human KLRA1 Peptide (13 aa in the center)
Protéines et Peptides
KLRA1 peptide is used for blocking the activity of KLRA1 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité