Seasonal H1N1 hemagglutinin peptide
Fournisseur: ProSci
PRSI5239PEA 105 EUR InStock
PRSI5239P
Seasonal H1N1 hemagglutinin peptide
Protéines et Peptides
Seasonal H1N1 Hemagglutinin peptide is meant to be used as a positive control in ELISA applications to detect Seasonal Influenza A antibody.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité