Pig H1N1 Hemagglutinin Peptide
Fournisseur: ProSci
PRSI5241PEA 105 EUR InStock
PRSI5241P
Pig H1N1 Hemagglutinin Peptide
Protéines et Peptides
Swine H1N1 Hemagglutinin peptide is meant to be used as a positive control in ELISA applications to detect Swine-Origin Influenza A antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité