H1N1 Neuraminidase peptide
Fournisseur: ProSci
PRSI5245PEA 105 EUR InStock
PRSI5245P
H1N1 Neuraminidase peptide
Protéines et Peptides
H1N1 Neuraminidase peptide is meant to be used as a positive control in ELISA applications to detect either Seasonal or Swine-Origin Influenza A antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité