Human APOA-1 peptide
Fournisseur: ProSci
PRSI5097PEA 105 EUR InStock
PRSI5097P
Human APOA-1 peptide
Protéines et Peptides
ApoA1 peptide is used for blocking the activity of ApoA1 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité