Human Transthyretin peptide (17 aa in the center)
Fournisseur: ProSci
PRSI5157PEA 105 EUR InStock
PRSI5157P
Human Transthyretin peptide (17 aa in the center)
Protéines et Peptides
Transthyretin peptide is used for blocking the activity of Transthyretin antibody.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité