Human SHOC2 peptide (21 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci
PRSI5215PEA 105 EUR InStock
PRSI5215P
Human SHOC2 peptide (21 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
SHOC2 peptide is used for blocking the activity of SHOC2 antibody.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité