Human LIAR peptide (16 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci
PRSI5261PEA 105 EUR InStock
PRSI5261P
Human LIAR peptide (16 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
LIAR peptide is used for blocking the activity of LIAR antibody.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité