Human ARL15 peptide (17 aa in the center)
Fournisseur: ProSci
PRSI5263PEA 105 EUR InStock
PRSI5263P
Human ARL15 peptide (17 aa in the center)
Protéines et Peptides
ARL15 peptide is used for blocking the activity of ARL15 antibody.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité