Human MPYS peptide (17 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci
PRSI5269PEA 105 EUR InStock
PRSI5269P
Human MPYS peptide (17 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
MPYS peptide is used for blocking the activity of MPYS antibody.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité