Human TMEM214 peptide
Fournisseur: ProSci
PRSI5299PEA 105 EUR InStock
PRSI5299P
Human TMEM214 peptide
Protéines et Peptides
TMEM214 peptide is used for blocking the activity of TMEM214 antibody.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité