Seasonal H1N1 nonstructural protein 1 peptide
Fournisseur: ProSci
PRSI5357PEA 105 EUR InStock
PRSI5357P
Seasonal H1N1 nonstructural protein 1 peptide
Protéines et Peptides
Seasonal H1N1 Nonstructural Protein 1 peptide is meant to be used as a positive control in ELISA applications to detect Seasonal Influenza A antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité