Human JMJD1C Peptide (20 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci
PRSI5371PEA 105 EUR InStock
PRSI5371P
Human JMJD1C Peptide (20 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
JMJD1C peptide is used for blocking the activity of JMJD1C antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité