Human JMJD5 Peptide (18 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci
PRSI5381PEA 105 EUR InStock
PRSI5381P
Human JMJD5 Peptide (18 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
JMJD5 peptide is used for blocking the activity of JMJD5 antibody.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité