Human RUSC1 peptide (17 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci
PRSI5411PEA 105 EUR InStock
PRSI5411P
Human RUSC1 peptide (17 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
RUSC1 peptide is used for blocking the activity of RUSC1 antibody.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité