Human CENPO peptide (16 aa in the center)
Fournisseur: ProSci
PRSI5433PEA 105 EUR InStock
PRSI5433P
Human CENPO peptide (16 aa in the center)
Protéines et Peptides
CENPO peptide is used for blocking the activity of CENPO antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité