OCIAD1 Peptide (16 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci
PRSI5461PEA 105 EUR InStock
PRSI5461P
OCIAD1 Peptide (16 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
OCIAD1 peptide is used for blocking the activity of OCIAD1 antibody.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité