Human PLEKHM2 peptide (17 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci
PRSI5485PEA 105 EUR InStock
PRSI5485P
Human PLEKHM2 peptide (17 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
PLEKHM2 peptide is used for blocking the activity of PLEKHM2 antibody.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité