Human RHBDD3 peptide (13 aa in the center)
Fournisseur: ProSci
PRSI5529PEA 105 EUR InStock
PRSI5529P
Human RHBDD3 peptide (13 aa in the center)
Protéines et Peptides
RHBDD3 peptide is used for blocking the activity of RHBDD3 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité