Human NANOG peptide (19 aa in the center)
Fournisseur: ProSci
PRSI5585PEA 105 EUR InStock
PRSI5585P
Human NANOG peptide (19 aa in the center)
Protéines et Peptides
NANOG peptide is used for blocking the activity of NANOG antibody.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité