Human DCLK1 peptide (14 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci
PRSI5633PEA 105 EUR InStock
PRSI5633P
Human DCLK1 peptide (14 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
DCLK1 pepide is used for blocking the activity of DCLK1 antibody.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité