Human Slc37A2 peptide (15 aa in the center)
Fournisseur: ProSci
PRSI5647PEA 105 EUR InStock
PRSI5647P
Human Slc37A2 peptide (15 aa in the center)
Protéines et Peptides
Slc37A2 peptide is used for blocking the activity of Slc37A2 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité