Human LYRM1 peptide (17 aa in the center)
Fournisseur: ProSci
PRSI5659PEA 105 EUR InStock
PRSI5659P
Human LYRM1 peptide (17 aa in the center)
Protéines et Peptides
LYRM1 peptide is used for blocking the activity of LYRM1 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité