Human ZC3H12B peptide (17 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci
PRSI5675PEA 105 EUR InStock
PRSI5675P
Human ZC3H12B peptide (17 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
ZC3H12B peptide is used for blocking the activity of ZC3H12B antibody.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité