Human PIAS2 peptide (18 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci
PRSI5743PEA 105 EUR InStock
PRSI5743P
Human PIAS2 peptide (18 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
PIAS2 peptide is used for blocking the activity of PIAS2 antibody.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité