Human SIRT4 peptide (17 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci
PRSI5769PEA 105 EUR InStock
PRSI5769P
Human SIRT4 peptide (17 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
SIRT4 peptide is used for blocking the activity of SIRT4 antibody.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité