Human SIRT5 peptide (17 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci
PRSI5771PEA 105 EUR InStock
PRSI5771P
Human SIRT5 peptide (17 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
SIRT5 peptide is used for blocking the activity of SIRT5 antibody.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité