Human SIRT7 peptide (19 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci
PRSI5775PEA 105 EUR InStock
PRSI5775P
Human SIRT7 peptide (19 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
SIRT7 peptide is used for blocking the activity of SIRT7 antibody.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité