Human ATG3 peptide (18 aa in the center)
Fournisseur: ProSci
PRSI5795PEA 105 EUR InStock
PRSI5795P
Human ATG3 peptide (18 aa in the center)
Protéines et Peptides
ATG3 peptide is used for blocking the activity of ATG3 antibody.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité