Human ATG101 peptide (16 aa in the center)
Fournisseur: ProSci
PRSI5801PEA 105 EUR InStock
PRSI5801P
Human ATG101 peptide (16 aa in the center)
Protéines et Peptides
ATG101 peptide is used for blocking the activity of ATG101 antibody.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité