Human CaBP8 peptide (16 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci
PRSI5861PEA 105 EUR InStock
PRSI5861P
Human CaBP8 peptide (16 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
CaBP8 peptide is used for blocking the activity of CaBP8 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité