Human NALP4 peptide (13 aa in the center)
Fournisseur: ProSci
PRSI5957PEA 105 EUR InStock
PRSI5957P
Human NALP4 peptide (13 aa in the center)
Protéines et Peptides
NALP4 peptide is used for blocking the activity of NALP4 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité