Human KPNA4 Peptide (15 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci
PRSI5987PEA 105 EUR InStock
PRSI5987P
Human KPNA4 Peptide (15 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
KPNA4 peptide is used for blocking the activity of KPNA4 antibody.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité