Human KPNA3 Peptide (14 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci
PRSI5985PEA 105 EUR InStock
PRSI5985P
Human KPNA3 Peptide (14 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
KPNA3 peptide is used for blocking the activity of KPNA3 antibody.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité