Human MOX1 peptide (19 aa in the center)
Fournisseur: ProSci
PRSI5995PEA 105 EUR InStock
PRSI5995P
Human MOX1 peptide (19 aa in the center)
Protéines et Peptides
MOX1 peptide is used for blocking the activity of MOX1 antibody.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité