Human CXXC4 peptide (17 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci
PRSI6041PEA 105 EUR InStock
PRSI6041P
Human CXXC4 peptide (17 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
CXXC4 peptide is used for blocking the activity of CXXC4 antibody.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité