Human ZIP4 peptide (15 aa in the center)
Fournisseur: ProSci
PRSI6087PEA 105 EUR InStock
PRSI6087P
Human ZIP4 peptide (15 aa in the center)
Protéines et Peptides
ZIP4 peptide is used for blocking the activity of ZIP4 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité